Learn More
Abnova™ Human DRF1 Full-length ORF (NP_079380.1, 1 a.a. - 170 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_079380.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 80174
Molekulargewicht 44.8kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16144803
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00080174-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16134803
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00080174-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a regulator of the CDC7-like 1 protein, a serine-threonine kinase which links cell cycle regulation to genome duplication. This protein localizes to the nucleus and its expression is cell cycle-regulated. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants encoding different isoforms. Additional transcript variants have been described, but their full length sequences have not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MSEPGKGDDCLELESSMAESRLRAPDLGVSRCLGKCQKNSPGARKHPFSGKSFYLDLPAGKNLQFLTGAIQQLGGVIEGFLSKEVSYIVSSRREVKAESSGKSHRGCPSPSPSEVRVETSAMVDPKGSHPRPSRKPVDSVPLSRGKELLQKAIRNQVSWGKMGQSRWSPA
Spezifikation
Spezifikation
NP_079380.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
44.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSEPGKGDDCLELESSMAESRLRAPDLGVSRCLGKCQKNSPGARKHPFSGKSFYLDLPAGKNLQFLTGAIQQLGGVIEGFLSKEVSYIVSSRREVKAESSGKSHRGCPSPSPSEVRVETSAMVDPKGSHPRPSRKPVDSVPLSRGKELLQKAIRNQVSWGKMGQSRWSPA
RUO
DBF4B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
80174
DRF1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ASKL1/DRF1/FLJ13087/MGC15009/ZDBF1B/chifb
DBF4B
Recombinant
wheat germ expression system