Learn More
Invitrogen™ Human DRAK1 Synthetic Peptide
Artikelnummer. 15246279
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15246279 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15246279 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP0051
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Synthetic Peptide
This peptide corresponds to 15 amino amino terminus of human DRAK1. PEP-0051 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-19926.
STK17A (DRAK1) is a serine/threonine kinase localized in the nucleus and involved in apoptosis. Diseases associated with STK17A include Colon Squamous Cell Carcinoma. Among its related pathways are Sweet Taste Signaling. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include transferase activity, transferring phosphorus-containing groups and protein tyrosine kinase activity. An important paralog of this gene is STK17B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 9263
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q9UEE5
Gebräuchliche Bezeichnung DRAK1
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gen-Alias DAP kinase-related apoptosis-inducing protein kinase 1; death-associated protein kinase-related 1; DRAK1; serine/threonine kinase 17a; serine/threonine kinase 17a (apoptosis-inducing); serine/threonine-protein kinase 17A; STK17A
Gensymbol STK17A
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO
Lagerungspuffer PBS