Learn More
Abnova™ Human DPP8 Full-length ORF (NP_932064.1, 1 a.a. - 898 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_932064.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 54878
Molekulargewicht 129.8kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16140853
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00054878-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16130853
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00054878-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the peptidase S9B family, a small family of dipeptidyl peptidases that are able to cleave peptide substrates at a prolyl bond. The encoded protein shares similarity with dipeptidyl peptidase IV in that it is ubiquitously expressed, and hydrolyzes the same substrates. These similarities suggest that, like dipeptidyl peptidase IV, this protein may play a role in T-cell activation and immune function. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: MWKRSEQMKIKSGKCNMAAAMETEQLGVEIFETADCEENIESQDRPKLEPFYVERYSWSQLKKLLADTRKYHGYMMAKAPHDFMFVKRNDPDGPHSDRIYYLAMSGENRENTLFYSEIPKTINRAAVLMLSWKPLLDLFQATLDYGMYSREEELLRERKRIGTVGIASYDYHQGSGTFLFQAGSGIYHVKDGGPQGFTQQPLRPNLVETSCPNIRMDPKLCPADPDWIAFIHSNDIWISNIVTREERRLTYVHNELANMEEDARSAGVATFVLQEEFDRYSGYWWCPKAETTPSGGKILRILYEENDESEVEIIHVTSPMLETRRADSFRYPKTGTANPKVTFKMSEIMIDAEGRIIDVIDKELIQPFEILFEGVEYIARAGWTPEGKYAWSILLDRSQTRLQIVLISPELFIPVEDDVMERQRLIESVPDSVTPLIIYEETTDIWINIHDIFHVFPQSHEEEIEFIFASECKTGFRHLYKITSILKESKYKRSSGGLPAPSDFKCPIKEEIAITSGEWEVLGRHGSNIQVDEVRRLVYFEGTKDSPLEHHLYVVSYVNPGEVTRLTDRGYSHSCCISQHCDFFISKYSNQKNPHCVSLYKLSSPEDDPTCKTKEFWATILDSAGPLPDYTPPEIFSFESTTGFTLYGMLYKPHDLQPGKKYPTVLFIYGGPQVQLVNNRFKGVKYFRLNTLASLGYVVVVIDNRGSCHRGLKFEGAFKYKMGQIEIDDQVEGLQYLASRYDFIDLDRVGIHGWSYGGYLSLMALMQRSDIFRVAIAGAPVTLWIFYDTGYTERYMGHPDQNEQGYYLGSVAMQAEKFPSEPNRLLLLHGFLDENVHFAHTSILLSFLVRAGKPYDLQIYPQERHSIRVPESGEHYELHLLHYLQENLGSRIAALKVI
Spezifikation
Spezifikation
NP_932064.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
129.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MWKRSEQMKIKSGKCNMAAAMETEQLGVEIFETADCEENIESQDRPKLEPFYVERYSWSQLKKLLADTRKYHGYMMAKAPHDFMFVKRNDPDGPHSDRIYYLAMSGENRENTLFYSEIPKTINRAAVLMLSWKPLLDLFQATLDYGMYSREEELLRERKRIGTVGIASYDYHQGSGTFLFQAGSGIYHVKDGGPQGFTQQPLRPNLVETSCPNIRMDPKLCPADPDWIAFIHSNDIWISNIVTREERRLTYVHNELANMEEDARSAGVATFVLQEEFDRYSGYWWCPKAETTPSGGKILRILYEENDESEVEIIHVTSPMLETRRADSFRYPKTGTANPKVTFKMSEIMIDAEGRIIDVIDKELIQPFEILFEGVEYIARAGWTPEGKYAWSILLDRSQTRLQIVLISPELFIPVEDDVMERQRLIESVPDSVTPLIIYEETTDIWINIHDIFHVFPQSHEEEIEFIFASECKTGFRHLYKITSILKESKYKRSSGGLPAPSDFKCPIKEEIAITSGEWEVLGRHGSNIQVDEVRRLVYFEGTKDSPLEHHLYVVSYVNPGEVTRLTDRGYSHSCCISQHCDFFISKYSNQKNPHCVSLYKLSSPEDDPTCKTKEFWATILDSAGPLPDYTPPEIFSFESTTGFTLYGMLYKPHDLQPGKKYPTVLFIYGGPQVQLVNNRFKGVKYFRLNTLASLGYVVVVIDNRGSCHRGLKFEGAFKYKMGQIEIDDQVEGLQYLASRYDFIDLDRVGIHGWSYGGYLSLMALMQRSDIFRVAIAGAPVTLWIFYDTGYTERYMGHPDQNEQGYYLGSVAMQAEKFPSEPNRLLLLHGFLDENVHFAHTSILLSFLVRAGKPYDLQIYPQERHSIRVPESGEHYELHLLHYLQENLGSRIAALKVI
RUO
DPP8
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
54878
DPP8 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DP8/DPRP1/FLJ14920/FLJ20283/MGC26191/MSTP141
DPP8
Recombinant
wheat germ expression system