Learn More
Abnova™ Human DPEP2 Full-length ORF (AAH24021.1, 1 a.a. - 399 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH24021.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 64174
Molekulargewicht 70.3kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16133463
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00064174-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16123463
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00064174-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DPEP2 belongs to the membrane-bound dipeptidase (EC 3.4.13.19) family. These enzymes hydrolyze a variety of dipeptides, including leukotriene D4, the beta-lactam ring of some antibiotics, and cystinyl-bis-glycine (cys-bis-gly) formed during glutathione degradation (Habib et al., 2003 [PubMed 12738806]).[supplied by OMIM]
Sequence: MQPSGLEGPGTFGRWPLLSLLLLLLLLQPVTCAYTTPGPPRAQFWSAYVPCQTQDRDALRLTLEQIDLIRRMCASYSELELVTSAKALNDTQKLACLIGVEGGHSLDNSLSILRTFYMLGVRYLTLTHTCNTPWAESSAKGVHSFYNNISGLTDFGEKVVAEMNRLGMMVDLSHVSDAVARRALEVSQAPVIFSHSAARGVCNSARNVPDDILQLLKKNGGVVMVSLSMGVIQCNPSANVSTVADHFDHIKAVIGSKFIGIGGDYDGAGKFPQGLEDVSTYPVLIEELLSRGWSEEELQGVLRGNLLRVFRQVEKVQEENKWQSPLEDKFPDEQLSSSCHSDLSRLRQRQSLTSGQELTEIPIHWTAKLPAKWSVSESSPHMAPVLAVVATFPVLILWL
Spezifikation
Spezifikation
AAH24021.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
70.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MQPSGLEGPGTFGRWPLLSLLLLLLLLQPVTCAYTTPGPPRAQFWSAYVPCQTQDRDALRLTLEQIDLIRRMCASYSELELVTSAKALNDTQKLACLIGVEGGHSLDNSLSILRTFYMLGVRYLTLTHTCNTPWAESSAKGVHSFYNNISGLTDFGEKVVAEMNRLGMMVDLSHVSDAVARRALEVSQAPVIFSHSAARGVCNSARNVPDDILQLLKKNGGVVMVSLSMGVIQCNPSANVSTVADHFDHIKAVIGSKFIGIGGDYDGAGKFPQGLEDVSTYPVLIEELLSRGWSEEELQGVLRGNLLRVFRQVEKVQEENKWQSPLEDKFPDEQLSSSCHSDLSRLRQRQSLTSGQELTEIPIHWTAKLPAKWSVSESSPHMAPVLAVVATFPVLILWL
RUO
DPEP2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
64174
DPEP2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MBD2
DPEP2
Recombinant
wheat germ expression system