Learn More
Abnova™ Human DOK6 Full-length ORF (NP_689934.2, 1 a.a. - 331 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_689934.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 220164
Molekulargewicht 64.7kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16139423
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00220164-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16129423
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00220164-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DOK6 is a member of the DOK (see DOK1; MIM 602919) family of intracellular adaptors that play a role in the RET (MIM 164761) signaling cascade (Crowder et al., 2004 [PubMed 15286081]).[supplied by OMIM]
Sequence: MASNFNDIVKQGYVKIRSRKLGIFRRCWLVFKKASSKGPRRLEKFPDEKAAYFRNFHKVTELHNIKNITRLPRETKKHAVAIIFHDETSKTFACESELEAEEWCKHLCMECLGTRLNDISLGEPDLLAAGVQREQNERFNVYLMPTPNLDIYGECTMQITHENIYLWDIHNAKVKLVMWPLSSLRRYGRDSTWFTFESGRMCDTGEGLFTFQTREGEMIYQKVHSATLAIAEQHERLMLEMEQKARLQTSLTEPMTLSKSISLPRSAYWHHITRQNSVGEIYSLQGHGFGSSKMSRAQTFPSYAPEQSEEAQQPLSRSSSYGFSYSSSLIQ
Spezifikation
Spezifikation
NP_689934.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
64.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MASNFNDIVKQGYVKIRSRKLGIFRRCWLVFKKASSKGPRRLEKFPDEKAAYFRNFHKVTELHNIKNITRLPRETKKHAVAIIFHDETSKTFACESELEAEEWCKHLCMECLGTRLNDISLGEPDLLAAGVQREQNERFNVYLMPTPNLDIYGECTMQITHENIYLWDIHNAKVKLVMWPLSSLRRYGRDSTWFTFESGRMCDTGEGLFTFQTREGEMIYQKVHSATLAIAEQHERLMLEMEQKARLQTSLTEPMTLSKSISLPRSAYWHHITRQNSVGEIYSLQGHGFGSSKMSRAQTFPSYAPEQSEEAQQPLSRSSSYGFSYSSSLIQ
RUO
DOK6
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
220164
DOK6 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DOK5L/HsT3226/MGC20785
DOK6
Recombinant
wheat germ expression system