Learn More
Abnova™ Human DOHH Full-length ORF (NP_112594.1, 1 a.a. - 302 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_112594.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 83475
Molekulargewicht 59.3kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16135353
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00083475-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16125353
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00083475-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a metalloenzyme that catalyzes the last step in the conversion of lysine to the unique amino acid hypusine in eukaryotic initiation factor 5A. The encoded protein hydroxylates deoxyhypusine to form hypusine in the mature eukaryotic initiation factor 5A protein. Alternative splicing results in multiple transcript variants
Sequence: MVTEQEVDAIGQTLVDPKQPLQARFRALFTLRGLGGPGAIAWISQAFDDDSALLKHELAYCLGQMQDARAIPMLVDVLQDTRQEPMVRHEAGEALGAIGDPEVLEILKQYSSDPVIEVAETCQLAVRRLEWLQQHGGEPAAGPYLSVDPAPPAEERDVGRLREALLDESRPLFERYRAMFALRNAGGEEAALALAEGLHCGSALFRHEVGYVLGQLQHEAAVPQLAAALARCTENPMVRHECAEALGAIARPACLAALQAHADDPERVVRESCEVALDMYEHETGRAFQYADGLEQLRGAPS
Spezifikation
Spezifikation
NP_112594.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
59.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MVTEQEVDAIGQTLVDPKQPLQARFRALFTLRGLGGPGAIAWISQAFDDDSALLKHELAYCLGQMQDARAIPMLVDVLQDTRQEPMVRHEAGEALGAIGDPEVLEILKQYSSDPVIEVAETCQLAVRRLEWLQQHGGEPAAGPYLSVDPAPPAEERDVGRLREALLDESRPLFERYRAMFALRNAGGEEAALALAEGLHCGSALFRHEVGYVLGQLQHEAAVPQLAAALARCTENPMVRHECAEALGAIARPACLAALQAHADDPERVVRESCEVALDMYEHETGRAFQYADGLEQLRGAPS
RUO
DOHH
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
83475
DOHH (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HLRC1/MGC4293
DOHH
Recombinant
wheat germ expression system