Learn More
Human DNAJC13 (RME-8) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32157949 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32157949 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2588471Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human DNAJC13 (RME-8) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: DNAJC13 (RME-8) knockout HeLa