Learn More
Abnova™ Human DNAJB9 Partial ORF (NP_036460.1, 114 a.a. - 223 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16131095
Abnova™ Human DNAJB9 Partial ORF (NP_036460.1, 114 a.a. - 223 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16131095
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16131095
Marke: Abnova™ H00004189Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: NFDDLFKDFGFFGQNQNTGSKKRFENHFQTRQDGGSSRQRHHFQEFSFGGGLFDDMFEDMEKMFSFSGFDSTNQHTVQTENRFHGSSKHCRTVTQRRGNMVTTYTDCSGQ
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_036460.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4189
Molekulargewicht 37.84kDa
Name DNAJB9 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen NFDDLFKDFGFFGQNQNTGSKKRFENHFQTRQDGGSSRQRHHFQEFSFGGGLFDDMFEDMEKMFSFSGFDSTNQHTVQTENRFHGSSKHCRTVTQRRGNMVTTYTDCSGQ
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias DKFZp564F1862/ERdj4/MDG1/MST049/MSTP049
Gebräuchliche Bezeichnung DNAJB9
Gensymbol DNAJB9
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human DNAJB9 Partial ORF (NP_036460.1, 114 a.a. - 223 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >