Learn More
Abnova™ Human DIAPH3 Partial ORF (NP_112194, 632 a.a. - 729 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16150407
Abnova™ Human DIAPH3 Partial ORF (NP_112194, 632 a.a. - 729 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16150407
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16150407
Marke: Abnova™ H00081624Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: PDILNFVDDLEPLDKASKVSVETLEKNLRQMGRQLQQLEKELETFPPPEDLHDKFVTKMSRFVISAKEQYETLSKLHENMEKLYQSIIGYYAIDVKKV
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_112194
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 81624
Molekulargewicht 36.52kDa
Name DIAPH3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen PDILNFVDDLEPLDKASKVSVETLEKNLRQMGRQLQQLEKELETFPPPEDLHDKFVTKMSRFVISAKEQYETLSKLHENMEKLYQSIIGYYAIDVKKV
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias DKFZp434C0931/DKFZp686A13178/DRF3/Dia2/FLJ34705/diap3
Gebräuchliche Bezeichnung DIAPH3
Gensymbol DIAPH3
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human DIAPH3 Partial ORF (NP_112194, 632 a.a. - 729 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >