Learn More
Abnova™ Human DEFB109 Full-length ORF (AAI48782.1, 1 a.a. - 87 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16150814
Verfügbar ab: 02-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human DEFB109 Full-length ORF (AAI48782.1, 1 a.a. - 87 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16150814
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16150814
Marke: Abnova™ H00641517P01.10ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MRLHLLLLILLLFSILLSPVRGGLGPAEGHCLNLFGVCRTDVCNIVEDQIGACRRRMKCCRAWWILMPIPTPLIMSDYQEPLKPNLK
Spezifikation
Zugriffsnummer AAI48782.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 641517
Molekulargewicht 36.52kDa
Name DEFB109 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen MRLHLLLLILLLFSILLSPVRGGLGPAEGHCLNLFGVCRTDVCNIVEDQIGACRRRMKCCRAWWILMPIPTPLIMSDYQEPLKPNLK
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung DEFB109
Gensymbol DEFB109
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human DEFB109 Full-length ORF (AAI48782.1, 1 a.a. - 87 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >