Learn More
Invitrogen™ Human Dectin-1 ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Beschreibung
Human Dectin-1 Kit quantitates human Dectin-1 Kit in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Dectin-1 Kit.
CLECA7A, auch Dektin-1 genannt, ist ein Mitglied der C-Typ-Lektin/C-Typ-Lektin-ähnlichen Domänen-Superfamilie CTL/CTLD) und wird vorwiegend auf myeloischen Zellen exprimiert. Es handelt sich um einen kleinen Glykoprotein-Typ-II-Membranrezeptor mit einer extrazellulären C-Typ-Lektin-ähnlichen Domänenfalte und einer zytoplasmatischen Domäne mit einem Tyrosin-basierten Immunorezeptor-Aktivierungsmotiv (ITAM). CLECA7A fungiert als Mustererkennungsrezeptor, der eine Vielzahl von Beta-1,3-verknüpften und Beta-1,6-verknüpften Glucanen von Pilzen und Pflanzen erkennt und auf diese Weise eine Rolle bei der angeborenen Immunantwort spielt. Bei Pilzbefall aktiviert CLECA7A die Syk-Tyrosinkinase und löst durch die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies einen massiven oxidativen Burst aus.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Beta-Glucan-Rezeptor; Beta-GR; BGR; CANDF4; CD369; CLEC7A; Clec7b; CLECSF12; C-Typ (Kalzium-abhängig, Kohlenhydrat-Erkennungsbereich) Lectin, Superfamilien-Mitglied 12; C-Typ (Kalzium-abhängig, Kohlenhydrat-Erkennungsbereich) Lectin, Superfamilien-Mitglied 12; C-Typ Lectin Domain Familie 7 Mitglied A; C-Typ Lectin Domain Familie 7, Mitglied A; C-Typ Lectin Superfamily Mitglied 12; DC-assoziierter C-Typ Lectin 1; Dectin1; Dectin-1; Dendritic Cell-assoziiertes C-Typ Lectin 1; Dendritic Cell-assoziiertes C-Typ Lectin-1; Lectin-ähnlicher Rezeptor 1; RGD1565140; UNSCARE1039/82 |
| Assay-Bereich | 20 bis 0,082 ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,082 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q9BXN2. |
| Gensymbol | Clec7a. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |