Learn More
Abnova™ Human DCK Partial ORF (NP_000779, 161 a.a. - 260 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16127054
Abnova™ Human DCK Partial ORF (NP_000779, 161 a.a. - 260 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16127054
10 µg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16127054
Marke: Abnova™ H00001633Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Deoxycytidine kinase (DCK) is required for the phosphorylation of several deoxyribonucleosides and their nucleoside analogs. Deficiency of DCK is associated with resistance to antiviral and anticancer chemotherapeutic agents. Conversely, increased deoxycytidine kinase activity is associated with increased activation of these compounds to cytotoxic nucleoside triphosphate derivatives. DCK is clinically important because of its relationship to drug resistance and sensitivity. [provided by RefSeq]
Sequence: WMNNQFGQSLELDGIIYLQATPETCLHRIYLRGRNEEQGIPLEYLEKLHYKHESWLLHRTLKTNFDYLQEVPILTLDVNEDFKDKYESLVEKVKEFLSTL
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000779
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 1633
Molekulargewicht 36.74kDa
Name DCK (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 µg
Immunogen WMNNQFGQSLELDGIIYLQATPETCLHRIYLRGRNEEQGIPLEYLEKLHYKHESWLLHRTLKTNFDYLQEVPILTLDVNEDFKDKYESLVEKVKEFLSTL
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias MGC117410/MGC138632
Gebräuchliche Bezeichnung DCK
Gensymbol DCK
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human DCK Partial ORF (NP_000779, 161 a.a. - 260 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >