Learn More
Abnova™ Human CYR61 Partial ORF (NP_001545, 293 a.a. - 381 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16126681
Abnova™ Human CYR61 Partial ORF (NP_001545, 293 a.a. - 381 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16126681
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16126681
Marke: Abnova™ H00003491Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
CYR61 is a secreted, cysteine-rich, heparin-binding protein encoded by a growth factor-inducible immediate-early gene. Acting as an extracellular, matrix-associated signaling molecule, CYR61 promotes the adhesion of endothelial cells through interaction with integrin and augments growth factor-induced DNA synthesis in the same cell type.[supplied by OMIM]
Sequence: PEPVRFTYAGCLSVKKYRPKYCGSCVDGRCCTPQLTRTVKMRFRCEDGETFSKNVMMIQSCKCNYNCPHANEAAFPFYRLFNDIHKFRD
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001545
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 3491
Molekulargewicht 35.53kDa
Name CYR61 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen PEPVRFTYAGCLSVKKYRPKYCGSCVDGRCCTPQLTRTVKMRFRCEDGETFSKNVMMIQSCKCNYNCPHANEAAFPFYRLFNDIHKFRD
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias CCN1/GIG1/IGFBP10
Gebräuchliche Bezeichnung CYR61
Gensymbol CYR61
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human CYR61 Partial ORF (NP_001545, 293 a.a. - 381 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >