Learn More
Abnova™ Human CYFIP1 Partial ORF (NP_055423.1, 735 a.a. - 819 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16127032
Abnova™ Human CYFIP1 Partial ORF (NP_055423.1, 735 a.a. - 819 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16127032
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16127032
Marke: Abnova™ H00023191Q01S
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: GATIHLPPSNRYETLLKQRHVQLLGRSIDLNRLITQRVSAAMYKSLELAIGRFESEDLTSIVELDGLLEINRMTHKLLSRYLTLD
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055423.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 23191
Molekulargewicht 35.09kDa
Name CYFIP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen GATIHLPPSNRYETLLKQRHVQLLGRSIDLNRLITQRVSAAMYKSLELAIGRFESEDLTSIVELDGLLEINRMTHKLLSRYLTLD
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FLJ45151/P140SRA-1/SHYC/SRA1
Gebräuchliche Bezeichnung CYFIP1
Gensymbol CYFIP1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human CYFIP1 Partial ORF (NP_055423.1, 735 a.a. - 819 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >