Learn More
Invitrogen™ Human CXCL10 (IP-10) Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75645
Additional Details : CAS : 69-74-9 Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11518971
  • 970.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Interferon Inducible Protein (human) Recombinant Protein, RP-75645, from Invitrogen.
RP-75645 contains purified recombinant human IFN Inducible Protein protein with an N-terminal hexahistidine tag. RP-75645 may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
P02778
PBS with 50% glycerol and no preservative
Human CXCL10
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human CXCL10
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Control, Western Blot
3627
100μg
N/A
RUO
CXCL10