Learn More
R&D Systems™ Human CX3CL1/Fractalkine (NP_002987) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18705968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18705968 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18705968 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC2120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00 CHF
    325.50 CHF / 10 Mikrogramm
    Sparen 19.50 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
R&D Systems™ Human CX3CL1/Fractalkine (NP_002987) VersaClone cDNA is the first member of a fourth branch of the chemokine superfamily.
The Human CX3CL1/Fractalkine (NP_002987) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for CX3CL1/Fractalkine, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The CX3CL1/Fractalkine insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gen hCX3CL1
Zugriffsnummer NP_002987
Konzentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Zusammensetzung cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Einsatztyp 1207bp
pH 8.5
Gen-ID (Entrez) 6376
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Human
Menge 10 μg