Learn More
R&D Systems™ Human CUL9 (NP_055904.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18760747
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18760747 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18760747 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2450.00 CHF
    2315.25 CHF / 10 Mikrogramm
    Sparen 134.75 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Spezifikation
Gen Cullin 9
Zugriffsnummer NP_055904.1
Gen-ID (Entrez) 23113
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Human
Menge 10 μg