Learn More
Abnova™ Human CUL7 Partial ORF (AAH33647, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH33647
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9820
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16141326
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009820-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16131326
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009820-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MVGELRYREFRVPLGPGLHAYPDELIRQRVGHDGHPEYQIRWLILRRGDEGDGGSGQVDCKAEHILLWMSKDEIYANCHKMLGEDGQVIGPSQESAGEVG
Spezifikation
Spezifikation
AAH33647
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA0076/dJ20C7.5
CUL7
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9820
CUL7 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MVGELRYREFRVPLGPGLHAYPDELIRQRVGHDGHPEYQIRWLILRRGDEGDGGSGQVDCKAEHILLWMSKDEIYANCHKMLGEDGQVIGPSQESAGEVG
RUO
CUL7