Learn More
Abnova™ Human CTDSPL Full-length ORF (NP_005799.2, 1 a.a. - 265 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16134662
Verfügbar ab: 02-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human CTDSPL Full-length ORF (NP_005799.2, 1 a.a. - 265 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16134662
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16134662
Marke: Abnova™ H00010217P01.25ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MDGPAIITQVTNPKEDEGRLPGAGEKASQCNVSLKKQRSRSILSSFFCCFRDYNVEAPPPSSPSVLPPLVEENGGLQKPPAKYLLPEVTVLDYGKKCVVIDLDETLVHSSFKPISNADFIVPVEIDGTIHQVYVLKRPHVDEFLQRMGQLFECVLFTASLAKYADPVADLLDRWGVFRARLFRESCVFHRGNYVKDLSRLGRELSKVIIVDNSPASYIFHPENAVPVQSWFDDMTDTELLDLIPFFEGLSREDDVYSMLHRLCNR
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005799.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 10217
Molekulargewicht 56.3kDa
Name CTDSPL (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen MDGPAIITQVTNPKEDEGRLPGAGEKASQCNVSLKKQRSRSILSSFFCCFRDYNVEAPPPSSPSVLPPLVEENGGLQKPPAKYLLPEVTVLDYGKKCVVIDLDETLVHSSFKPISNADFIVPVEIDGTIHQVYVLKRPHVDEFLQRMGQLFECVLFTASLAKYADPVADLLDRWGVFRARLFRESCVFHRGNYVKDLSRLGRELSKVIIVDNSPASYIFHPENAVPVQSWFDDMTDTELLDLIPFFEGLSREDDVYSMLHRLCNR
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias C3orf8/HYA22/PSR1/RBSP3/SCP3
Gebräuchliche Bezeichnung CTDSPL
Gensymbol CTDSPL
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human CTDSPL Full-length ORF (NP_005799.2, 1 a.a. - 265 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >