Learn More
Abnova™ Human CSRP1 Partial ORF (NP_004069, 94 a.a. - 192 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16126804
Abnova™ Human CSRP1 Partial ORF (NP_004069, 94 a.a. - 192 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16126804
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16126804
Marke: Abnova™ H00001465Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a member of the cysteine-rich protein (CSRP) family. This gene family includes a group of LIM domain proteins, which may be involved in regulatory processes important for development and cellular differentiation. The LIM/double zinc-finger motif found in this gene product occurs in proteins with critical functions in gene regulation, cell growth, and somatic differentiation. [provided by RefSeq]
Sequence: EAPGHRPTTNPNASKFAQKIGGSERCPRCSQAVYAAEKVIGAGKSWHKACFRCAKCGKGLESTTLADKDGEIYCKGCYAKNFGPKGFGFGQGAGALVHS
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004069
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 1465
Molekulargewicht 36.63kDa
Name CSRP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen EAPGHRPTTNPNASKFAQKIGGSERCPRCSQAVYAAEKVIGAGKSWHKACFRCAKCGKGLESTTLADKDGEIYCKGCYAKNFGPKGFGFGQGAGALVHS
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias CRP/CRP1/CSRP/CYRP/D1S181E/DKFZp686M148
Gebräuchliche Bezeichnung CSRP1
Gensymbol CSRP1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human CSRP1 Partial ORF (NP_004069, 94 a.a. - 192 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >