Learn More
Abnova™ Human CRNN Full-length ORF (AAH30807, 1 a.a. - 495 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH30807
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 49860
Molekulargewicht 80.19kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16129372
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00049860-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16119372
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00049860-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the “fused gene” family of proteins, which contain N-terminus EF-hand domains and multiple tandem peptide repeats. The encoded protein contains two EF-hand Ca2+ binding domains in its N-terminus and two glutamine- and threonine-rich 60 amino acid repeats in its C-terminus. This gene, also known as squamous epithelial heat shock protein 53, may play a role in the mucosal/epithelial immune response and epidermal differentiation. [provided by RefSeq]
Sequence: MPQLLQNINGIIEAFRRYARTEGNCTALTRGELKRLLEQEFADVIVKPHDPATVDEVLRLLDEDHTGTVEFKEFLVLVFKVAQACFKTLSESAEGACGSQESGSLHSGASQELGEGQRSGTEVGRAGKGQHYEGSSHRQSQQGSRGQNRPGVQTQGQATGSAWVSSYDRQAESQSQERISPQIQLSGQTEQTQKAGEGKRNQTTEMRPERQPQTREQDRAHQTGETVTGSGTQTQAGATQTVEQDSSHQTGRTSKQTQEATNDQNRGTETHGQGRSQTSQAVTGGHAQIQAGTHTQTPTQTVEQDSSHQTGSTSTQTQESTNGQNRGTEIHGQGRSQTSQAVTGGHTQIQAGSHTETVEQDRSQTVSHGGAREQGQTQTQPGSGQRWMQVSNPEAGETVPGGQAQTGASTEPGRQEWSSTHPRRCVTEGQGDRQPTVVGEEWVDDHSRETVILRLDQGNLHTSVSSAQGQDAAQSEEKRGITARELYSYLRSTKP
Spezifikation
Spezifikation
AAH30807
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
80.19kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MPQLLQNINGIIEAFRRYARTEGNCTALTRGELKRLLEQEFADVIVKPHDPATVDEVLRLLDEDHTGTVEFKEFLVLVFKVAQACFKTLSESAEGACGSQESGSLHSGASQELGEGQRSGTEVGRAGKGQHYEGSSHRQSQQGSRGQNRPGVQTQGQATGSAWVSSYDRQAESQSQERISPQIQLSGQTEQTQKAGEGKRNQTTEMRPERQPQTREQDRAHQTGETVTGSGTQTQAGATQTVEQDSSHQTGRTSKQTQEATNDQNRGTETHGQGRSQTSQAVTGGHAQIQAGTHTQTPTQTVEQDSSHQTGSTSTQTQESTNGQNRGTEIHGQGRSQTSQAVTGGHTQIQAGSHTETVEQDRSQTVSHGGAREQGQTQTQPGSGQRWMQVSNPEAGETVPGGQAQTGASTEPGRQEWSSTHPRRCVTEGQGDRQPTVVGEEWVDDHSRETVILRLDQGNLHTSVSSAQGQDAAQSEEKRGITARELYSYLRSTKP
RUO
CRNN
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
49860
CRNN (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C1orf10/DRC1/PDRC1/SEP53
CRNN
Recombinant
wheat germ expression system