Learn More
Invitrogen™ Humanes CRIM2, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15285359
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15285359 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15285359 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP1453
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Synthetisches Peptid
CRIM-2 Synthetisches Peptid, PEP-1453, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit dem Peptid aus 15 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem CRIM2 überein. PEP-1453 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-34411 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 375616
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q6ZWJ8
Gebräuchliche Bezeichnung Humanes CRIM2
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol KCP
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS