missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Coronavirus Spike Protein Antibody (29), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-14658PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human Coronavirus Spike Protein Monoclonal antibody specifically detects Human Coronavirus Spike Protein in HCoV-OC43 samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
| Human Coronavirus Spike Protein | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 3200426 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA | |
| 29 | |
| Western Blot, ELISA | |
| HKU1, Spike glycoprotein | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Coronavirus Spike S1+S2 ECD protein. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| HCoV-OC43 | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur