Learn More
Human COPS7A (CSN7A) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32145757 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32145757 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2578941Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human COPS7A (CSN7A) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: COPS7A (CSN7A) knockout HEK-293T