missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human COPE Full-length ORF (NP_009194.2, 1 a.a. - 308 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

361.00 CHF - 547.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_009194.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 11316
Molekulargewicht 60.9kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16146522
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00011316-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16136522
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00011316-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

The product of this gene is an epsilon subunit of coatomer protein complex. Coatomer is a cytosolic protein complex that binds to dilysine motifs and reversibly associates with Golgi non-clathrin-coated vesicles. It is required for budding from Golgi membranes, and is essential for the retrograde Golgi-to-ER transport of dilysine-tagged proteins. Coatomer complex consists of at least the alpha, beta, beta', gamma, delta, epsilon and zeta subunits. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]

Sequence: MAPPAPGPASGGSGEVDELFDVKNAFYIGSYQQCINEAQRVKLSSPERDVERDVFLYRAYLAQRKFGVVLDEIKPSSAPELQAVRMFADYLAHESRRDSIVAELDREMSRSVDVTNTTFLLMAASIYLHDQNPDAALRALHQGDSLECTAMTVQILLKLDRLDLARKELKRMQDLDEDATLTQLATAWVSLATGGEKLQDAYYIFQEMADKCSPTLLLLNGQAACHMAQGRWEAAEGLLQEALDKDSGYPETLVNLIVLSQHLGKPPEVTNRYLSQLKDAHRSHPFIKEYQAKENDFDRLVLQYAPSA
Spezifikation

Spezifikation

NP_009194.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
60.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAPPAPGPASGGSGEVDELFDVKNAFYIGSYQQCINEAQRVKLSSPERDVERDVFLYRAYLAQRKFGVVLDEIKPSSAPELQAVRMFADYLAHESRRDSIVAELDREMSRSVDVTNTTFLLMAASIYLHDQNPDAALRALHQGDSLECTAMTVQILLKLDRLDLARKELKRMQDLDEDATLTQLATAWVSLATGGEKLQDAYYIFQEMADKCSPTLLLLNGQAACHMAQGRWEAAEGLLQEALDKDSGYPETLVNLIVLSQHLGKPPEVTNRYLSQLKDAHRSHPFIKEYQAKENDFDRLVLQYAPSA
RUO
COPE
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
11316
COPE (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ13241/epsilon-COP
COPE
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications