missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human COMP DuoSet ELISA

Artikelnummer. 30021807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30021807 15 x 96-Well-Platten 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30021807 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. DY3134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1333.60 CHF
    1237.95 CHF / 1 Sets
    Sparen 95.65 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sufficient for at least 15 96-well plates

The Human COMP DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human COMP/Thrombospondin-5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA Development Kit
Menge 15 x 96-Well-Platten
Spezies Human
Konjugat Biotin
Assay-Bereich 39.10 to 2500 pg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 1311
Produktlinie R&D Systems
Synonym cartilage oligomeric matrix protein, cartilage oligomeric matrix protein (pseudoachondroplasia, epiphyseal dysplasia1, multiple), cartilage oligomeric matrix protein(pseudoachondroplasia, epiphyseal dysplasia1, multiple), EDM1, EPD1, MED, MEDMGC131819, MGC149768, PSACH, pseudoachondroplasia (epiphyseal dysplasia 1, multiple), THBS5, thrombospondin-5, Thrombospondin5, TSP5
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Research Area Oncology
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.