Learn More
Abnova™ Human COG8 Partial ORF (NP_115758.2, 450 a.a. - 545 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_115758.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 84342
Molekulargewicht 36.3kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16130747
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00084342-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16120747
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00084342-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein that is a component of the conserved oligomeric Golgi (COG) complex, a multiprotein complex that plays a structural role in the Golgi apparatus, and is involved in intracellular membrane trafficking and glycoprotein modification. Mutations in this gene cause congenital disorder of glycosylation, type IIh, a disease that is characterized by under-glycosylated serum proteins, and whose symptoms include severe psychomotor retardation, failure to thrive, seizures, and dairy and wheat product intolerance. [provided by RefSeq]
Sequence: RLCCPVALAQDVTGALEDALAKVTKIILAFHRAEEAAFSSGEQELFVQFCTVFLEDLVPYLNRCLQVLFPPAQIAQTLGIPPTQLSKYGNLGHVNI
Spezifikation
Spezifikation
NP_115758.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.3kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DOR1/FLJ22315
COG8
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
84342
COG8 (Human) Recombinant Protein (Q01)
RLCCPVALAQDVTGALEDALAKVTKIILAFHRAEEAAFSSGEQELFVQFCTVFLEDLVPYLNRCLQVLFPPAQIAQTLGIPPTQLSKYGNLGHVNI
RUO
COG8