Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanen Koagulationsfaktor XIV/Protein C
Artikelnummer. 17114869
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17114869 5 x 96 Tests 1 Stück
17174393 96 Tests 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17114869 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EH119RBX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
Human Coagulation Factor XIV/Protein C quantitates human Coagulation Factor XIV/Protein C in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Coagulation Factor XIV/Protein C.
Protein C ist ein Vitamin-K-abhängiges Plasmaglykoprotein, das durch den Thrombin-Thromomodulin-Komplex in seine aktivierte Form gespalten wird. Protein C in seiner aktivierten Form enthält eine Serinprotease-Domäne und funktioniert beim Abbau der aktivierten Formen der Koagulationsfaktoren V und VIII. Protein C ist eine Vitamin-K-abhängige Serinprotease, die in der Leber produziert wird und aus 2 Polypeptidketten besteht. Das 62 kDa-Proenzym wird durch Thrombin aktiviert, das an einen endothelialen Oberflächenrezeptor gebunden ist, und das aktive Enzym spaltet den Faktor Va und VIIIa und hemmt so die Blutgerinnung. Das Molekulargewicht des aktiven Enzyms ist 55 kDa, und die normalen Konzentrationen im menschlichen Plasma betragen wegen des sehr schnellen Umsatzes ca. 1 bis 3 ng/ml, die Proenzymkonzentration ca. 3μg/ml. Mutationen im Protein C-Gen wurden aufgrund von Protein C-Mangel, neonataler Purpura fulminans und rezidivierender venöser Thrombose mit Thrombophilie assoziiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Aktivierungspeptid; gerinnungshemmendes Protein C; APC; Autoprothrombin IIA; Blutgerinnungsfaktor XIV; EDQVDPRLIDGK; Inaktivator der Gerinnungsfaktoren Va, VIII; PC; Präprotein C; Proc; PROc1; Protein C; Protein C (Inaktivator der Koagulationsfaktoren Va und VIIIa); Protein C Präpropeptid; Protein C, Inaktivator der Koagulationsfaktoren Va und VIIIa; THPH3; THPH4; Typ I Protein C; Vitamin K-abhängiges Protein C; Vitamin K-abhängige Protein C-schwere Kette; Vitamin K-abhängiges Protein C leichte Kette
Assay-Bereich 0,82 bis 20 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,82 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P04070.
Gensymbol PROC
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Protein C
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min