Learn More
Human COA3 (CCDC56) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32141047 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32141047 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2631591Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human COA3 (CCDC56) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: COA3 (CCDC56) knockout HEK-293T