Learn More
Abnova™ Human CMTM8 Full-length ORF (NP_849199.2, 1 a.a. - 173 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_849199.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 152189
Molekulargewicht 46kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16128723
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00152189-P02.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16138723
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00152189-P02.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene belongs to the chemokine-like factor gene superfamily, a novel family that is similar to the chemokine and the transmembrane 4 superfamilies. This gene is one of several chemokine-like factor genes located in a cluster on chromosome 3. This gene is widely expressed in many tissues, but the exact function of the encoded protein is unknown. [provided by RefSeq]
Sequence: MEEPQRARSHTVTTTASSFAENFSTSSSSFAYDREFLRTLPGFLIVAEIVLGLLVWTLIAGTEYFRVPAFGWVMFVAVFYWVLTVFFLIIYITMTYTRIPQVPWTTVGLCFNGSAFVLYLSAAVVDASSVSPERDSHNFNSWAASSFFAFLVTICYAGNTYFSFIAWRSRTIQ
Spezifikation
Spezifikation
NP_849199.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
46kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MEEPQRARSHTVTTTASSFAENFSTSSSSFAYDREFLRTLPGFLIVAEIVLGLLVWTLIAGTEYFRVPAFGWVMFVAVFYWVLTVFFLIIYITMTYTRIPQVPWTTVGLCFNGSAFVLYLSAAVVDASSVSPERDSHNFNSWAASSFFAFLVTICYAGNTYFSFIAWRSRTIQ
RUO
CMTM8
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
152189
CMTM8 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CKLFSF8/CKLFSF8-V2
CMTM8
Recombinant
wheat germ expression system