Learn More
Abnova™ Human CMTM6 Full-length ORF (NP_060271.1, 1 a.a. - 183 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_060271.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 54918
Molekulargewicht 46.8kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16130893
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00054918-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16120893
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00054918-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene belongs to the chemokine-like factor gene superfamily, a novel family that is similar to the chemokine and transmembrane 4 superfamilies. This gene is one of several chemokine-like factor genes located in a cluster on chromosome 3. This gene is widely expressed in many tissues, but the exact function of the encoded protein is unknown. [provided by RefSeq]
Sequence: MENGAVYSPTTEEDPGPARGPRSGLAAYFFMGRLPLLRRVLKGLQLLLSLLAFICEEVVSQCTLCGGLYFFEFVSCSAFLLSLLILIVYCTPFYERVDTTKVKSSDFYITLGTGCVFLLASIIFVSTHDRTSAEIAAIVFGFIASFMFLLDFITMLYEKRQESQLRKPENTTRAEALTEPLNA
Spezifikation
Spezifikation
NP_060271.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
46.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MENGAVYSPTTEEDPGPARGPRSGLAAYFFMGRLPLLRRVLKGLQLLLSLLAFICEEVVSQCTLCGGLYFFEFVSCSAFLLSLLILIVYCTPFYERVDTTKVKSSDFYITLGTGCVFLLASIIFVSTHDRTSAEIAAIVFGFIASFMFLLDFITMLYEKRQESQLRKPENTTRAEALTEPLNA
RUO
CMTM6
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
54918
CMTM6 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CKLFSF6/FLJ20396/PRO2219
CMTM6
Recombinant
wheat germ expression system