missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human Clusterin Magnetic Luminex™ Performance Assay

Artikelnummer. 18472360
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18472360 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18472360 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. LHK2937
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.00 CHF
    236.25 CHF / 1 Sets
    Sparen 13.75 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Magnetic bead-based multiplex assay for the Luminex™ MAGPIX™ platform

  • Magnetic format allows for easier wash steps
  • Undergoes similar validation testing as Quantikine™ ELISA Kits
  • Precise and Specific
  • Requires a small sample volume (<50 μL)
  • Run your assay in just 3-5 hours
  • Mass-calibrated standards for consistent results with every new lot of material
  • Enough reagents for one 96-well plate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform
Menge 1 Kit
Spezies Human
Bindungsziel Clusterin/APOJ
Bead-Typ Magnetisch
Assay-Empfindlichkeit: 64.3pg/mL
Assay-Bereich 664.00 - 483800pg/mL
Gen-ID (Entrez) 1191
Gensymbol CLU
Probentyp Serum, Plasma (EDTA, Heparin), Urine
Probenvolumen Serum (10μL),EDTA Plasma (10μL),Heparin Plasma (10μL),Urine (10μL)
Kitinhalt
  • Microparticle Concentrate
  • Biotin-Antibody Concentrate
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.