missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Clusterin DuoSet ELISA
Beskrivelse
The Human Clusterin DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Clusterin/APOJ.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA Development Kit |
| Menge | 15 x 96-Well-Platten |
| Spezies | Human |
| Konjugat | Biotin |
| Assay-Bereich | 62.50 to 4000 pg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 1191 |
| Produktlinie | R&D Systems |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?