Learn More
Abnova™ Human CLIC3 Partial ORF (NP_004660, 137 a.a. - 236 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129755
Abnova™ Human CLIC3 Partial ORF (NP_004660, 137 a.a. - 236 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16129755
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16129755
Marke: Abnova™ H00009022Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Chloride channels are a diverse group of proteins that regulate fundamental cellular processes including stabilization of cell membrane potential, transepithelial transport, maintenance of intracellular pH, and regulation of cell volume. Chloride intracellular channel 3 is a member of the p64 family and is predominantly localized in the nucleus and stimulates chloride ion channel activity. In addition, this protein may participate in cellular growth control, based on its association with ERK7, a member of the MAP kinase family. [provided by RefSeq]
Sequence: RLDSYLRAPLEHELAGEPQLRESRRRFLDGDRLTLADCSLLPKLHIVDTVCAHFRQAPIPAELRGVRRYLDSAMQEKEFKYTCPHSAEILAAYRPAVHPR
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004660
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9022
Molekulargewicht 36.74kDa
Name CLIC3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen RLDSYLRAPLEHELAGEPQLRESRRRFLDGDRLTLADCSLLPKLHIVDTVCAHFRQAPIPAELRGVRRYLDSAMQEKEFKYTCPHSAEILAAYRPAVHPR
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung CLIC3
Gensymbol CLIC3
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human CLIC3 Partial ORF (NP_004660, 137 a.a. - 236 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >