Learn More
Abnova™ Human CLCN6 Partial ORF (NP_001277.1, 770 a.a. - 868 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001277.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 1185
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16126404
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00001185-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16136404
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00001185-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The CLCN family of voltage-dependent chloride channel genes comprises nine members (CLCN1-7, Ka and Kb) which demonstrate quite diverse functional characteristics while sharing significant sequence homology. Chloride channel 6 and 7 belong to a subbranch of this family. Chloride channel 6 has four different alternatively spliced transcript variants. This gene is in close vicinity to two other kidney-specific chloride channel genes, CLCNKA and CLCNKB. [provided by RefSeq]
Sequence: PRLSYAEMAEDYPRYPDIHDLDLTLLNPRMIVDVTPYMNPSPFTVSPNTHVSQVFNLFRTMGLRHLPVVNAVGEIVGIITRHNLTYEFLQARLRQHYQT
Spezifikation
Spezifikation
NP_001277.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CLC-6/KIAA0046
CLCN6
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1185
CLCN6 (Human) Recombinant Protein (Q01)
PRLSYAEMAEDYPRYPDIHDLDLTLLNPRMIVDVTPYMNPSPFTVSPNTHVSQVFNLFRTMGLRHLPVVNAVGEIVGIITRHNLTYEFLQARLRQHYQT
RUO
CLCN6