Learn More
Abnova™ Human CLCN6 Partial ORF (NP_001277.1, 770 a.a. - 868 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16136404
Abnova™ Human CLCN6 Partial ORF (NP_001277.1, 770 a.a. - 868 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16136404
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16136404
Marke: Abnova™ H00001185Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The CLCN family of voltage-dependent chloride channel genes comprises nine members (CLCN1-7, Ka and Kb) which demonstrate quite diverse functional characteristics while sharing significant sequence homology. Chloride channel 6 and 7 belong to a subbranch of this family. Chloride channel 6 has four different alternatively spliced transcript variants. This gene is in close vicinity to two other kidney-specific chloride channel genes, CLCNKA and CLCNKB. [provided by RefSeq]
Sequence: PRLSYAEMAEDYPRYPDIHDLDLTLLNPRMIVDVTPYMNPSPFTVSPNTHVSQVFNLFRTMGLRHLPVVNAVGEIVGIITRHNLTYEFLQARLRQHYQT
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001277.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 1185
Molekulargewicht 36.63kDa
Name CLCN6 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen PRLSYAEMAEDYPRYPDIHDLDLTLLNPRMIVDVTPYMNPSPFTVSPNTHVSQVFNLFRTMGLRHLPVVNAVGEIVGIITRHNLTYEFLQARLRQHYQT
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias CLC-6/KIAA0046
Gebräuchliche Bezeichnung CLCN6
Gensymbol CLCN6
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human CLCN6 Partial ORF (NP_001277.1, 770 a.a. - 868 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >