missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human CKAP4/p63 (NP_006816) VersaClone cDNA
Beschreibung
The Human CKAP4/p63 (NP_006816) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for CKAP4/p63, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The CKAP4/p63 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | hCKAP4 |
| Zugriffsnummer | NP_006816 |
| Konzentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl |
| Einsatztyp | 1822bp |
| pH | 8.5 |
| Gen-ID (Entrez) | 10970 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Human |
| Menge | 10 μg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?