Learn More
Abnova™ Human CIDEC Partial ORF (NP_071377.2, 53 a.a. - 141 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129486
Verfügbar ab: 28-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human CIDEC Partial ORF (NP_071377.2, 53 a.a. - 141 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16129486
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16129486
Marke: Abnova™ H00063924Q01.10ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
DNA fragmentation factor (DFF) induces the fragmentation of DNA associated with apoptosis. A novel family of cell death-inducing DFF45 (MIM 601882)-like effectors (CIDEs), including CIDEC, can also promote apoptosis (Liang et al., 2003 [PubMed 12429024]).[supplied by OMIM]
Sequence: SVRKGIMAYSLEDLLLKVRDTLMLADKPFFLVLEEDGTTVETEEYFQALAGDTVFMVLQKGQKWQPPSEQGTRHPLSLSHKPAKKIDVA
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_071377.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 63924
Molekulargewicht 35.53kDa
Name CIDEC (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen SVRKGIMAYSLEDLLLKVRDTLMLADKPFFLVLEEDGTTVETEEYFQALAGDTVFMVLQKGQKWQPPSEQGTRHPLSLSHKPAKKIDVA
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias CIDE-3/FLJ20871/Fsp27
Gebräuchliche Bezeichnung CIDEC
Gensymbol CIDEC
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human CIDEC Partial ORF (NP_071377.2, 53 a.a. - 141 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >