Learn More
Abnova™ Human CIAPIN1 Partial ORF (NP_064709, 266 a.a. - 367 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_064709
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 57019
Molekulargewicht 36.96kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16128956
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00057019-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16118956
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00057019-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CIAPIN1 is a cytokine-induced inhibitor of apoptosis with no relation to apoptosis regulatory molecules of the BCL2 (MIM 151430) or CASP (see MIM 147678) families. Expression of CIAPIN1 is dependent on growth factor stimulation (Shibayama et al., 2004 [PubMed 14970183]).[supplied by OMIM]
Sequence: DLIDSDELLDPEDLKKPDPASLRAASCGEGKKRKACKNCTCGLAEELEKEKSREQMSSQPKSACGNCYLGDAFRCASCPYLGMPAFKPGEKVLLSDSNLHDA
Spezifikation
Spezifikation
NP_064709
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.96kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
2810413N20Rik/Anamorsin/DRE2/PRO0915
CIAPIN1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
57019
CIAPIN1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
DLIDSDELLDPEDLKKPDPASLRAASCGEGKKRKACKNCTCGLAEELEKEKSREQMSSQPKSACGNCYLGDAFRCASCPYLGMPAFKPGEKVLLSDSNLHDA
RUO
CIAPIN1