Learn More
Abnova™ Human CHST2 Partial ORF (NP_004258, 431 a.a. - 530 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16110626
Abnova™ Human CHST2 Partial ORF (NP_004258, 431 a.a. - 530 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16110626
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16110626
Marke: Abnova™ H00009435Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
N-acetylglucosamine-6-O-sulfotransferases, such as CHST2, catalyze the transfer of sulfate from 3-prime-phosphoadenosine 5-prime-phosphosulfate (PAPS) to position 6 of a nonreducing N-acetylglucosamine (GlcNAc) residue (Uchimura et al., 1998 [PubMed 9722682]).[supplied by OMIM]
Sequence: DPVKTLRRVYDFVGLLVSPEMEQFALNMTSGSGSSSKPFVVSARNATQAANAWRTALTFQQIKQVEEFCYQPMAVLGYERVNSPEEVKDLSKTLLRKPRL
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004258
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9435
Molekulargewicht 36.74kDa
Name CHST2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen DPVKTLRRVYDFVGLLVSPEMEQFALNMTSGSGSSSKPFVVSARNATQAANAWRTALTFQQIKQVEEFCYQPMAVLGYERVNSPEEVKDLSKTLLRKPRL
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias C6ST/GST2
Gebräuchliche Bezeichnung CHST2
Gensymbol CHST2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human CHST2 Partial ORF (NP_004258, 431 a.a. - 530 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >