missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Abnova™ Human CHST11 Partial ORF (NP_060883, 230 a.a. - 337 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16126386
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Abnova™ Human CHST11 Partial ORF (NP_060883, 230 a.a. - 337 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Artikelnummer. 16126386
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16126386

Marke: Abnova™ H00050515Q01L

Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Chondroitin 4-sulfotransferases, such as CHST11, catalyze the transfer of sulfate from 3-prime-phosphoadenosine 5-prime-phosphosulfate to position 4 of N-acetylgalactosamine residues in chondroitin (Yamauchi et al., 2000 [PubMed 10722746]).[supplied by OMIM]

Sequence: RKGDDVKFEEFVAYLIDPHTQREEPFNEHWQTVYSLCHPCHIHYDLVGKYETLEEDSNYVLQLAGVGSYLKFPTYAKSTRTTDEMTTEFFQNISSEHQTQLYEVYKLD

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_060883
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 50515
Molekulargewicht 37.62kDa
Name CHST11 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen RKGDDVKFEEFVAYLIDPHTQREEPFNEHWQTVYSLCHPCHIHYDLVGKYETLEEDSNYVLQLAGVGSYLKFPTYAKSTRTTDEMTTEFFQNISSEHQTQLYEVYKLD
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias C4ST/C4ST-1/C4ST1/HSA269537
Gebräuchliche Bezeichnung CHST11
Gensymbol CHST11
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Abnova™ Human CHST11 Partial ORF (NP_060883, 230 a.a. - 337 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt