Learn More
R&D Systems™ Human Chromogranin B (NP_001810.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18784687
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Artikelnummer. 18784687
Marke: R&D Systems™ RDC3524
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Gen Chromogranin B
Zugriffsnummer NP_001810.2
Gen-ID (Entrez) 1114
Gen-Alias CgB, CHGB, chromogranin B (secretogranin 1), Chromogranin-B, SCG1, SCG1sgI, secretogranin B, Secretogranin I, secretogranin-1, SgI
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Human
Menge 10 μg