missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Chromogranin A ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
Beschreibung
Chromogranin A (CHGA) is a member of the chromogranin/secretogranin family of neuroendocrine secretory proteins. It is found in secretory vesicles of neurons and endocine cells. CHGA is a precursor to three biologically active peptides: vasostatin, pancreastatin, and parastatin. These peptides act as autocine or paracrine negative modulators of the neuroendocrine system. CHGA is an excellent marker for carcinoid tumors, pheo-chromocytomas, paragangliomas, and other neuro-endocrine tumors. Coexpression of chromogranin A and neuron specific enolase (NSE) is common in neuroendocrine neoplasms.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P10645 |
| Assay-Bereich | 62,5 bis 4.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 37.5 pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Serum |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 1113 |
| Gensymbol | Chga |
| Interassay-VK | <10% |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur