missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human Chromogranin A DuoSet ELISA

Artikelnummer. 30021504
Click to view available options
Ausreichend für:
Fünf 96-Nut-Platten
Packungsgröße:
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30021504

Marke: R&D Systems™ DY909805

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Chromogranin A DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Human Chromogranin A DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Chromogranin A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 62.50 to 4,000 pg/mL
Immunassay-Kit-Format 96-well Plate
Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA
Probentyp Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum
Ausreichend für Fünf 96-Nut-Platten
Zielspezies Human
Gen-ID (Entrez) 1113
Kitinhalt 96 well Micro Plates, PBS, Plate Sealers, Reagent Diluents Concentrate 2, Stop Solution, Substrate Solution, Wash Buffer
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Ziel Chromogranin A

For Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt