Learn More
Abnova™ Human CHRDL1 Partial ORF (NP_660277, 347 a.a. - 456 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_660277
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 91851
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16121197
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00091851-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16131197
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00091851-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes an antagonist of bone morphogenetic protein 4. The encoded protein may play a role in topographic retinotectal projection and in the regulation of retinal angiogenesis in response to hypoxia. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: MPVYESVFMEDGETTRKIALETERPPQVEVHVWTIRKGILQHFHIEKISKRMFEELPHFKLVTRTTLSQWKIFTEGEAQISQMCSSRVCRTELEDLVKVLYLERSEKGHC
Spezifikation
Spezifikation
NP_660277
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CHL/NRLN1/VOPT/dA141H5.1
CHRDL1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
91851
CHRDL1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MPVYESVFMEDGETTRKIALETERPPQVEVHVWTIRKGILQHFHIEKISKRMFEELPHFKLVTRTTLSQWKIFTEGEAQISQMCSSRVCRTELEDLVKVLYLERSEKGHC
RUO
CHRDL1