Learn More
Abnova™ Human CHRDL1 Partial ORF (NP_660277, 347 a.a. - 456 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16131197
Abnova™ Human CHRDL1 Partial ORF (NP_660277, 347 a.a. - 456 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16131197
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16131197
Marke: Abnova™ H00091851Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes an antagonist of bone morphogenetic protein 4. The encoded protein may play a role in topographic retinotectal projection and in the regulation of retinal angiogenesis in response to hypoxia. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: MPVYESVFMEDGETTRKIALETERPPQVEVHVWTIRKGILQHFHIEKISKRMFEELPHFKLVTRTTLSQWKIFTEGEAQISQMCSSRVCRTELEDLVKVLYLERSEKGHC
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_660277
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 91851
Molekulargewicht 37.84kDa
Name CHRDL1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen MPVYESVFMEDGETTRKIALETERPPQVEVHVWTIRKGILQHFHIEKISKRMFEELPHFKLVTRTTLSQWKIFTEGEAQISQMCSSRVCRTELEDLVKVLYLERSEKGHC
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias CHL/NRLN1/VOPT/dA141H5.1
Gebräuchliche Bezeichnung CHRDL1
Gensymbol CHRDL1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human CHRDL1 Partial ORF (NP_660277, 347 a.a. - 456 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >