missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Chk2 Antibody, R&D Systems™

Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: R&D Systems MAB1358-SP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Chk2 Monoclonal specifically detects Chk2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
| Chk2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| CDS1, CHEK2, CHK2 checkpoint homolog (S. pombe), EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, HuCds1, LFS2, PP1425, Rad53, S.pombe) homolog | |
| E. coli-derived human Chk2, Asp208-Leu543, Accession # O96017 | |
| 25 μg | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| 2521A | |
| Western Blot 1 ug/mL | |
| O96017 | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| 11200 | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur