Learn More
Abnova™ Human CHAT Partial ORF (NP_065574, 649 a.a. - 748 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_065574
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 1103
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16146254
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00001103-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16136254
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00001103-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes an enzyme which catalyzes the biosynthesis of the neurotransmitter acetylcholine. This gene product is a characteristic feature of cholinergic neurons, and changes in these neurons may explain some of the symptoms of Alzheimer disease. Mutations in this gene are associated with congenital myasthenic syndrome associated with episodic apnea. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene, and some of these variants have been shown to encode more than one isoform. [provided by RefSeq]
Sequence: MSNRFVLSTSQVPTTTEMFCCYGPVVPNGYGACYNPQPETILFCISSFHSCKETSSSKFAKAVEESLIDMRDLCSLLPPTESKPLATKEKATRPSQGHQP
Spezifikation
Spezifikation
NP_065574
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CMS1A/CMS1A2
CHAT
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1103
CHAT (Human) Recombinant Protein (Q01)
MSNRFVLSTSQVPTTTEMFCCYGPVVPNGYGACYNPQPETILFCISSFHSCKETSSSKFAKAVEESLIDMRDLCSLLPPTESKPLATKEKATRPSQGHQP
RUO
CHAT