Learn More
Abnova™ Human CFC1 Partial ORF (NP_115934.1, 27 a.a. - 93 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_115934.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 55997
Molekulargewicht 33.11kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16138576
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00055997-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16128576
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00055997-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the epidermal growth factor (EGF)- Cripto, Frl-1, and Cryptic (CFC) family. EGF-CFC family member proteins share a variant EGF-like motif, a conserved cysteine-rich domain, and a C-terminal hydrophobic region. These proteins play key roles in intercellular signaling pathways during vertebrate embryogenesis. Mutations in this gene can cause autosomal visceral heterotaxy. This protein is involved in left-right asymmetric morphogenesis during organ development. [provided by RefSeq]
Sequence: QREKHNGGREEVTKVATQKHRQSPLNWTSSHFGEVTGSAEGWGPEEPLPYSRAFGEGASARPRCCRN
Spezifikation
Spezifikation
NP_115934.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.11kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CRYPTIC/FLJ77897/HTX2/MGC133213
CFC1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
55997
CFC1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
QREKHNGGREEVTKVATQKHRQSPLNWTSSHFGEVTGSAEGWGPEEPLPYSRAFGEGASARPRCCRN
RUO
CFC1