Learn More
Abnova™ Human CER1 Partial ORF (NP_005445.1, 158 a.a. - 266 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16130446
Abnova™ Human CER1 Partial ORF (NP_005445.1, 158 a.a. - 266 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16130446
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16130446
Marke: Abnova™ H00009350Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a cytokine member of the cysteine knot superfamily, characterized by nine conserved cysteines and a cysteine knot region. The cerberus-related cytokines, together with Dan and DRM/Gremlin, represent a group of bone morphogenetic protein (BMP) antagonists that can bind directly to BMPs and inhibit their activity. [provided by RefSeq]
Sequence: HWETCRTVPFSQTITHEGCEKVVVQNNLCFGKCGSVHFPGAAQHSHTSCSHCLPAKFTTMHLPLNCTELSSVIKVVMLVEECQCKVKTEHEDGHILHAGSQDSFIPGVS
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005445.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9350
Molekulargewicht 37.73kDa
Name CER1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen HWETCRTVPFSQTITHEGCEKVVVQNNLCFGKCGSVHFPGAAQHSHTSCSHCLPAKFTTMHLPLNCTELSSVIKVVMLVEECQCKVKTEHEDGHILHAGSQDSFIPGVS
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias DAND4/MGC119894/MGC119895/MGC96951
Gebräuchliche Bezeichnung CER1
Gensymbol CER1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human CER1 Partial ORF (NP_005445.1, 158 a.a. - 266 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >